Tisk…
Kadmium ≥99.9997% (metals basis), shot, Puratronic® 1-3 mm (0.04-0.1 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
11351.18 11351.30 11351.A1
11351.18EA 4980 CZK
11351.18 11351.30 11351.A1
Kadmium ≥99.9997% (metals basis), shot, Puratronic® 1-3 mm (0.04-0.1 in)
Kadmium
Purity: 99.9997% CAS No.: 7440-43-9 MDL No.: MFCD00010914
Vzorec: Cd
MW: 112.41
Bod varu: 765
Bod tání: 321
Hustota: 8.642 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010914
CAS číslo: 7440-43-9
EINECS: 231-152-8
UN: 2570
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,01649