Tisk…
stříbro, powder, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
327107-10G 327107-50G
SIAL327107-10GEA 4970 CZK
SIAL327107-10G SIAL327107-50G
stříbro, powder, Sigma-Aldrich®
stříbro
Vzorec: Ag
Bod varu: 2212 °C (1013 hPa)
Hustota: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003397
CAS číslo: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3