Tisk…
stříbro, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
327077-10G 327077-50G
SIAL327077-10GEA 3320 CZK
SIAL327077-10G SIAL327077-50G
stříbro, Sigma-Aldrich®
stříbro
Vzorec: Ag
MW: 107.87
Bod varu: 2212
Bod tání: 962
Hustota: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003397
CAS číslo: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647