Tisk…
stříbro, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
267430-33G 267430-6.6G
SIAL267430-33GEA 13500 CZK
SIAL267430-33G SIAL267430-6.6G
stříbro, Sigma-Aldrich®
stříbro
Vzorec: Ag
Bod varu: 2212 °C (1013 hPa)
Bod tání: 962 °C
Hustota: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003397
CAS číslo: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647