stříbro, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
265608-41G
265608-8.2G
SIAL265608-41GEA
9770
CZK
SIAL265608-41G
SIAL265608-8.2G
stříbro, Sigma-Aldrich®
stříbro
Vzorec:
Ag Bod varu: 2212 °C (1013 hPa) Bod tání: 962 °C Hustota: 10,5 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003397 CAS číslo: 7440-22-4 EINECS: 231-131-3 Merck Index: 12,08647 |