Tisk…
stříbro ≥99% (metals basis), powder -120+325 mesh, atomised
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
45097.22 45097.14
45097.22EA 16610 CZK
45097.22 45097.14
stříbro ≥99% (metals basis), powder -120+325 mesh, atomised
stříbro
Purity: 99% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: atomized powder, up to 10% variance on size Odour: Characteristic UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003397
Vzorec: Ag
Bod varu: 2212 °C (1013 hPa)
Hustota: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003397
CAS číslo: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
UN: 3077
ADR: 9,III