Tisk…
stříbro ≥99.95% (metals basis), wire, hard, Ø 0.203 mm (0.008 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
45071.G6 45071.G5 45071.G1
45071.G6EA 7860 CZK
45071.G6 45071.G5 45071.G1
stříbro ≥99.95% (metals basis), wire, hard, Ø 0.203 mm (0.008 in)
stříbro
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-22-4 Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Vzorec: Ag
MW: 107,87 g/mol
Bod varu: 2212 °C (1013 hPa)
Bod tání: 962 °C
Hustota: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003397
CAS číslo: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647