Tisk…
stříbro ≥99.99% (metals basis), wire, annealed, Ø 0.05 mm (0.002 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
44461.G5 44461.H2 44461.J4
44461.G5EA 2320 CZK
44461.G5 44461.H2 44461.J4
stříbro ≥99.99% (metals basis), wire, annealed, Ø 0.05 mm (0.002 in)
stříbro
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈0.02g/m Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Vzorec: Ag
Bod varu: 2212 °C (1013 hPa)
Bod tání: 962 °C
Hustota: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003397
CAS číslo: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647