Tisk…
stříbro, gauze woven from wire 20 mesh, Ø 0.356 mm (0.014 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
44449.FL 44449.GT 44449.HB
44449.FLEA 3570 CZK
44449.FL 44449.GT 44449.HB
stříbro, gauze woven from wire 20 mesh, Ø 0.356 mm (0.014 in)
stříbro
CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: Wire Cloth Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Filtration, electrodes, contacts
Vzorec: Ag
MW: 107.87
Bod varu: 2212
Bod tání: 962
Hustota: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003397
CAS číslo: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647