stříbro ≥99.999% (metals basis), slug, Premion®, Length: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
42987.QJ
42987.QK
42987.QJEA
7730
CZK
42987.QJ
42987.QK
stříbro ≥99.999% (metals basis), slug, Premion®, Length: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
stříbro
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-22-4
Physical Form: ≈4.2g/slug
Odour: Characteristic
MDL No.: MFCD00003397
Vzorec:
Ag MW: 107.87 Bod varu: 2212 Bod tání: 962 Hustota: 10.5 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003397 CAS číslo: 7440-22-4 EINECS: 231-131-3 Merck Index: 12,08647 |