Tisk…
stříbro ≥99.999% (metals basis), slug, Premion®, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
42986.QJ 42986.QK
42986.QJEA 5500 CZK
42986.QJ 42986.QK
stříbro ≥99.999% (metals basis), slug, Premion®, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
stříbro
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈2.1g/slug Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Vzorec: Ag
Bod varu: 2212 °C (1013 hPa)
Bod tání: 962 °C
Hustota: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003397
CAS číslo: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647