stříbro ≥99.99% (metals basis), slug, Length: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
42924.14
42924.06
42924.14EA
8690
CZK
42924.14
42924.06
stříbro ≥99.99% (metals basis), slug, Length: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
stříbro
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-22-4
Physical Form: ≈0.26g/slug
Odour: Characteristic
MDL No.: MFCD00003397
Vzorec:
Ag MW: 107.87 Bod varu: 2212 Bod tání: 962 Hustota: 10.5 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003397 CAS číslo: 7440-22-4 EINECS: 231-131-3 Merck Index: 12,08647 |