stříbro ≥99.99% (metals basis), slug, Length: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
42921.QI
42921.QJ
42921.QK
42921.QIEA
1110
CZK
42921.QI
42921.QJ
42921.QK
stříbro ≥99.99% (metals basis), slug, Length: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
stříbro
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-22-4
Physical Form: ≈4.2g/slug
Odour: Characteristic
MDL No.: MFCD00003397
Vzorec:
Ag Bod varu: 2212 °C (1013 hPa) Bod tání: 962 °C Hustota: 10,5 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003397 CAS číslo: 7440-22-4 EINECS: 231-131-3 Merck Index: 12,08647 |