Tisk…
stříbro ≥99.9% (metals basis), wool
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
42860.03 42860.06 42860.14
42860.03EA 1140 CZK
42860.03 42860.06 42860.14
stříbro ≥99.9% (metals basis), wool
stříbro
Purity: 99.9+% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: Approximately 0.05mm dia fibers Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Vzorec: Ag
Bod varu: 2212 °C (1013 hPa)
Bod tání: 962 °C
Hustota: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003397
CAS číslo: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647