Tisk…
stříbro ≥99.95% (metals basis), rods, Ø 5 mm (0.2 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
42495.BQ 42495.BU
42495.BQEA 2710 CZK
42495.BQ 42495.BU
stříbro ≥99.95% (metals basis), rods, Ø 5 mm (0.2 in)
stříbro
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈2.06g/cm Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Vzorec: Ag
Bod varu: 2212 °C (1013 hPa)
Bod tání: 962 °C
Hustota: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003397
CAS číslo: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647