Tisk…
stříbro ≥99.998% (metals basis), foil, Premion®, annealed, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
42472.FF 42472.FI 42472.GB
42472.FFEA 1440 CZK
42472.FF 42472.FI 42472.GB
stříbro ≥99.998% (metals basis), foil, Premion®, annealed, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
stříbro
Purity: 99.998% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈0.16g/25x25mm, Temper: soft Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Vzorec: Ag
MW: 107.87
Bod varu: 2212
Bod tání: 962
Hustota: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003397
CAS číslo: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647