Tisk…
stříbro ≥99.9% (metals basis), spherical powder APS 0.5-1 µm
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
41597.09 41597.18 41597.30
41597.09EA 3160 CZK
41597.09 41597.18 41597.30
stříbro ≥99.9% (metals basis), spherical powder APS 0.5-1 µm
stříbro
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: S.A. 1.5-2.5m2/g Odour: Characteristic UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003397
Vzorec: Ag
MW: 107.87
Bod varu: 2212
Bod tání: 962
Hustota: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003397
CAS číslo: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,08647