Tisk…
stříbro ≥99.9% (metals basis), wire, hard, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
41457.CD 41457.BW
41457.CDEA 39530 CZK
41457.CD 41457.BW
stříbro ≥99.9% (metals basis), wire, hard, Ø 2.0 mm (0.08 in)
stříbro
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈32.94g/m, Temper: hard Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Vzorec: Ag
MW: 107.87
Bod varu: 2212
Bod tání: 962
Hustota: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003397
CAS číslo: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647