stříbro ≥99.9% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
41452.FF
41452.FI
41452.GH
41452.FFEA
2080
CZK
41452.FF
41452.FI
41452.GH
stříbro ≥99.9% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
stříbro
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-22-4
Physical Form: ≈6.6g/25x25mm, Temper: soft
Odour: Characteristic
MDL No.: MFCD00003397
Vzorec:
Ag Bod varu: 2212 °C (1013 hPa) Bod tání: 962 °C Hustota: 10,5 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003397 CAS číslo: 7440-22-4 EINECS: 231-131-3 Merck Index: 12,08647 |