Tisk…
stříbro, gauze woven from wire 50 mesh, Ø 0.0764 mm (0.003 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
40935.FL 40935.GT 40935.HB
40935.FLEA 9030 CZK
40935.FL 40935.GT 40935.HB
stříbro, gauze woven from wire 50 mesh, Ø 0.0764 mm (0.003 in)
stříbro
CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: Wire Cloth Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Vzorec: Ag
MW: 107.87
Bod varu: 2212
Bod tání: 962
Hustota: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003397
CAS číslo: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647