Tisk…
stříbro ≥99.9% (metals basis), casting grain 1.6-6.35 mm (0.063-0.25 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
40511.22 40511.30 40511.14
40511.22EA 15170 CZK
40511.22 40511.30 40511.14
stříbro ≥99.9% (metals basis), casting grain 1.6-6.35 mm (0.063-0.25 in)
stříbro
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Jewelry, alloys, electrical contacts
Vzorec: Ag
Bod varu: 2212 °C (1013 hPa)
Bod tání: 962 °C
Hustota: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003397
CAS číslo: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647