Tisk…
stříbro ≥99.999% (metals basis), needles
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
39697.09 39697.18
39697.09EA 2990 CZK
39697.09 39697.18
stříbro ≥99.999% (metals basis), needles
stříbro
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-22-4 Odour: Characteristic UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003397
Vzorec: Ag
Bod varu: 2212 °C (1013 hPa)
Bod tání: 962 °C
Hustota: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003397
CAS číslo: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,08647