Tisk…
stříbro ≥99.9% (metals basis), powder APS 0.7-1.3 µm
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
14450.09 14450.18 14450.30
14450.09EA 3210 CZK
14450.09 14450.18 14450.30
stříbro ≥99.9% (metals basis), powder APS 0.7-1.3 µm
stříbro
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: S.A. 0.8-1.2m2/g Odour: Characteristic UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003397
Vzorec: Ag
Bod varu: 2212 °C (1013 hPa)
Hustota: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003397
CAS číslo: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
UN: 3077
ADR: 9,III