Tisk…
stříbro ≥99.9% (metals basis), tubing 6.35 mm (0.25 in) OD, 5.84 mm (0.230 in) ID
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
14252.BS 14252.BW 14252.VC
14252.BSEA 2930 CZK
14252.BS 14252.BW 14252.VC
stříbro ≥99.9% (metals basis), tubing 6.35 mm (0.25 in) OD, 5.84 mm (0.230 in) ID
stříbro
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈5.1g/10cm, Temper: as drawn Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Vzorec: Ag
Bod varu: 2212 °C (1013 hPa)
Bod tání: 962 °C
Hustota: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003397
CAS číslo: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647