Tisk…
stříbro ≥99.99% (metals basis), shot, Premion® 1-5 mm (0.04-0.2 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
12186.09 12186.18 12186.30
12186.09EA 3680 CZK
12186.09 12186.18 12186.30
stříbro ≥99.99% (metals basis), shot, Premion® 1-5 mm (0.04-0.2 in)
stříbro
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-22-4 Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Vzorec: Ag
MW: 107.87
Bod varu: 2212
Bod tání: 962
Hustota: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003397
CAS číslo: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647