Tisk…
stříbro ≥99.9985% (metals basis), foil, Premion®, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
12129.FF 12129.FI
12129.FFEA 6110 CZK
12129.FF 12129.FI
stříbro ≥99.9985% (metals basis), foil, Premion®, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
stříbro
Purity: 99.9985% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈13g/25x25mm Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Vzorec: Ag
MW: 107.87
Bod varu: 2212
Bod tání: 962
Hustota: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003397
CAS číslo: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647