Tisk…
stříbro ≥99.997% (metals basis), wire, Premion®, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
11470.G2 11470.G6 11470.H2
11470.G2EA 2010 CZK
11470.G2 11470.G6 11470.H2
stříbro ≥99.997% (metals basis), wire, Premion®, Ø 0.1 mm (0.004 in)
stříbro
Purity: 99.997% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈0.08g/m Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Vzorec: Ag
MW: 107.87
Bod varu: 2212
Bod tání: 962
Hustota: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003397
CAS číslo: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647