stříbro ≥99.9985% (metals basis), wire, Premion®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
11468.G5
11468.G9
11468.H4
11468.G5EA
3220
CZK
11468.G5
11468.G9
11468.H4
stříbro ≥99.9985% (metals basis), wire, Premion®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
stříbro
Purity: 99.9985%
CAS No.: 7440-22-4
Physical Form: ≈0.51g/m
Odour: Characteristic
MDL No.: MFCD00003397
Vzorec:
Ag Bod varu: 2212 °C (1013 hPa) Bod tání: 962 °C Hustota: 10,5 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003397 CAS číslo: 7440-22-4 EINECS: 231-131-3 Merck Index: 12,08647 |