Tisk…
stříbro ≥99.999% (metals basis), wire, Premion®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
11466.BW 11466.CB 11466.CD
11466.BWEA 3290 CZK
11466.BW 11466.CB 11466.CD
stříbro ≥99.999% (metals basis), wire, Premion®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
stříbro
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈8.24g/m Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Vzorec: Ag
MW: 107.87
Bod varu: 2212
Bod tání: 962
Hustota: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003397
CAS číslo: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647