Tisk…
stříbro ≥99.999% (metals basis), wire, Premion®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
11465.BU 11465.BY 11465.CC
11465.BUEA 5150 CZK
11465.BU 11465.BY 11465.CC
stříbro ≥99.999% (metals basis), wire, Premion®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
stříbro
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈32.94g/m Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Vzorec: Ag
Bod varu: 2212 °C (1013 hPa)
Bod tání: 962 °C
Hustota: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003397
CAS číslo: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647