Tisk…
stříbro hard ≥99.9% (metals basis), foil, hard, Thickness: 0.28 mm (0.011 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
11439.FI 11439.GH 11439.HP
11439.FIEA 2630 CZK
11439.FI 11439.GH 11439.HP
stříbro hard ≥99.9% (metals basis), foil, hard, Thickness: 0.28 mm (0.011 in)
stříbro
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈7.3g/50x50mm, Temper: spring hard Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Vzorec: Ag
Bod varu: 2212 °C (1013 hPa)
Bod tání: 962 °C
Hustota: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003397
CAS číslo: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647