stříbro hard ≥99.9% (metals basis), foil, hard, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
11437.FF
11437.FI
11437.GH
11437.FFEA
3060
CZK
11437.FF
11437.FI
11437.GH
stříbro hard ≥99.9% (metals basis), foil, hard, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
stříbro
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-22-4
Physical Form: ≈13g/25x25mm, Temper: spring hard
Odour: Characteristic
MDL No.: MFCD00003397
Vzorec:
Ag Bod varu: 2212 °C (1013 hPa) Bod tání: 962 °C Hustota: 10,5 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003397 CAS číslo: 7440-22-4 EINECS: 231-131-3 Merck Index: 12,08647 |