Tisk…
stříbro hard ≥99.9% (metals basis), wire 1/2 hard, hard, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
11433.G2 11433.G6 11433.H2
11433.G2EA 2360 CZK
11433.G2 11433.G6 11433.H2
stříbro hard ≥99.9% (metals basis), wire 1/2 hard, hard, Ø 0.5 mm (0.02 in)
stříbro
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈2.06g/m, Temper: 1/2 hard Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Vzorec: Ag
Bod varu: 2212 °C (1013 hPa)
Bod tání: 962 °C
Hustota: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003397
CAS číslo: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647