Tisk…
stříbro ≥99.999% (metals basis), shot, Premion® 1-7 mm (0.04-0.1 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
11357.09 11357.18 11357.30
11357.09EA 4360 CZK
11357.09 11357.18 11357.30
stříbro ≥99.999% (metals basis), shot, Premion® 1-7 mm (0.04-0.1 in)
stříbro
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-22-4 Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
For vapor deposition
Vzorec: Ag
MW: 107.87
Bod varu: 2212
Bod tání: 962
Hustota: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003397
CAS číslo: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647