Tisk…
stříbro ≥99.9985% (metals basis), rods, Premion®, Ø 12.5 mm (0.492 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
11356.BP 11356.BS
11356.BPEA 5500 CZK
11356.BP 11356.BS
stříbro ≥99.9985% (metals basis), rods, Premion®, Ø 12.5 mm (0.492 in)
stříbro
Purity: 99.9985% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈12.87g/cm Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Vzorec: Ag
MW: 107,87 g/mol
Bod varu: 2212 °C (1013 hPa)
Bod tání: 962 °C
Hustota: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003397
CAS číslo: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647