Tisk…
stříbro ≥99.999% (metals basis), powder, Premion® -22 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
10756.06 10756.14 10756.22
10756.06EA 2910 CZK
10756.06 10756.14 10756.22
stříbro ≥99.999% (metals basis), powder, Premion® -22 mesh
stříbro
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-22-4 Odour: Characteristic UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003397
Vzorec: Ag
MW: 107.87
Bod varu: 2212
Bod tání: 962
Hustota: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003397
CAS číslo: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,08647