Tisk…
stříbro ≥99.95% (metals basis), powder -100 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
00690.14 00690.22
00690.14EA 6970 CZK
00690.14 00690.22
stříbro ≥99.95% (metals basis), powder -100 mesh
stříbro
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-22-4 Appearance: Silver Odour: Characteristic UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003397
Vzorec: Ag
Bod varu: 2212 °C (1013 hPa)
Hustota: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003397
CAS číslo: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
UN: 3077
ADR: 9,III