Tisk…
stříbro hard ≥99.95% (metals basis), foil, hard, Thickness: 0.075 mm (0.003 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
00501.FS 00501.GT
00501.FSEA 3780 CZK
00501.FS 00501.GT
stříbro hard ≥99.95% (metals basis), foil, hard, Thickness: 0.075 mm (0.003 in)
stříbro
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈3g/25x150mm, Temper: as rolled Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Vzorec: Ag
Bod varu: 2212 °C (1013 hPa)
Bod tání: 962 °C
Hustota: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003397
CAS číslo: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647