Tisk…
stříbro 99.9%, foil 25x25 mm, Thickness: 1.0 mm , 1ea = 6.6gr
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
317750010 317750040
ACRO317750010EA 2660 CZK
ACRO317750010 ACRO317750040
stříbro 99.9%, foil 25x25 mm, Thickness: 1.0 mm , 1ea = 6.6gr
stříbro
Vzorec: Ag
MW: 107.87
Bod varu: 2212
Bod tání: 961 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003397
CAS číslo: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Silver white Foil
Total trace metal impurities ≤0.1 %