Tisk…
měď, powder, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
MQ100
326453-1KG 326453-250G
SIAL326453-1KGEA 7810 CZK
SIAL326453-1KG SIAL326453-250G
měď, powder, Sigma-Aldrich®
měď
Vzorec: Cu
MW: 63.55
Bod varu: 2595
Bod tání: 1083
Hustota: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010965
CAS číslo: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,02545