měď, powder, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
266086-25G
266086-2KG
266086-500G
SIAL266086-25GEA
1040
CZK
SIAL266086-25G
SIAL266086-2KG
SIAL266086-500G
měď, powder, Sigma-Aldrich®
měď
Vzorec:
Cu Bod varu: 2567 °C (1013 hPa) Hustota: 8,94 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010965 CAS číslo: 7440-50-8 EINECS: 231-159-6 UN: 3089 ADR: 4.1,III |