Tisk…
měď, powder, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
203122-10G 203122-50G
SIAL203122-10GEA 9250 CZK
SIAL203122-10G SIAL203122-50G
měď, powder, Sigma-Aldrich®
měď
Vzorec: Cu
Bod varu: 2567 °C (1013 hPa)
Hustota: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010965
CAS číslo: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
UN: 3089
ADR: 4.1,III