Tisk…
měď ≥99.9995% (metals basis), discs, Ø 9.0 +/- 0.127 mm (0.354 +/- 0.005 in), Thickness: 0.8+/-0.051 mm (0.03+/-0.002 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
10951.09 10951.18
10951.09EA 5290 CZK
10951.09 10951.18
měď ≥99.9995% (metals basis), discs, Ø 9.0 +/- 0.127 mm (0.354 +/- 0.005 in), Thickness: 0.8+/-0.051 mm (0.03+/-0.002 in)
měď
Purity: 99.9995% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈0.5g/disc Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Vzorec: Cu
MW: 63.55
Bod varu: 2595
Bod tání: 1083
Hustota: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010965
CAS číslo: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545