Tisk…
Zlato, powder, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
MQ100
265772-2.5G 265772-500MG
SIAL265772-2.5GEA 26270 CZK
SIAL265772-2.5G SIAL265772-500MG
Zlato, powder, Sigma-Aldrich®
Zlato
Vzorec: Au
MW: 196.97
Bod varu: 2800
Bod tání: 1063
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003436
CAS číslo: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526