Tisk…
Zlato, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
349275-2.4G 349275-600MG
SIAL349275-2.4GEA 27980 CZK
SIAL349275-2.4G SIAL349275-600MG
Zlato, Sigma-Aldrich®
Zlato
Vzorec: Au
Bod varu: 2800 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1063 °C
Hustota: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003436
CAS číslo: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526