Tisk…
Zlato, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
MQ100
310980-1.9G 310980-380MG
SIAL310980-1.9GEA 45530 CZK
SIAL310980-1.9G SIAL310980-380MG
Zlato, Sigma-Aldrich®
Zlato
Vzorec: Au
MW: 196.97
Bod varu: 2800
Bod tání: 1063
Hustota: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003436
CAS číslo: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526