Tisk…

Zlato, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

265810-1.2G 265810-4.8G
SIAL265810-1.2GEA 17680 CZK
SIAL265810-1.2G SIAL265810-4.8G
Zlato, Sigma-Aldrich®
Zlato
Vzorec: Au
Bod varu: 2800 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1063 °C
Hustota: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003436
CAS číslo: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR