Tisk…
Zlato, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
265780-2.8G 265780-280MG
SIAL265780-2.8GEA 22830 CZK
SIAL265780-2.8G SIAL265780-280MG
Zlato, Sigma-Aldrich®
Zlato
Vzorec: Au
MW: 196.97
Bod varu: 2800
Bod tání: 1063
Hustota: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003436
CAS číslo: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526