Tisk…
Zlato 99,999 Metals basis, wire, Premion®, Ø 0.35 mm (0.0138 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
45084.CC 45084.BY 45084.BU
45084.CCEA 80330 CZK
45084.CC 45084.BY 45084.BU
Zlato 99,999 Metals basis, wire, Premion®, Ø 0.35 mm (0.0138 in)
Zlato
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈1.82g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Vzorec: Au
MW: 196.97
Bod varu: 2800
Bod tání: 1063
Hustota: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003436
CAS číslo: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526