Tisk…
Zlato 99,9 Metals basis, foil_thin, Thickness: 0.007 mm (0.00028 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
44139.FF 44139.FI
44139.FFEA 12010 CZK
44139.FF 44139.FI
Zlato 99,9 Metals basis, foil_thin, Thickness: 0.007 mm (0.00028 in)
Zlato
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈0.08g/25x25mm, not certified pinhole free Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Vzorec: Au
MW: 196.97
Bod varu: 2800
Bod tání: 1063
Hustota: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003436
CAS číslo: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526